Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950294-1G OR950294-250MG
APOSOR950294-1GEA 422 CHF
APOSOR950294-1G APOSOR950294-250MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112537
CAS-Nummer: 2199-45-3