2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(o-Tolyl)propanenitrile
OR950184-1G OR950184-250MG
APOSOR950184-1GEA 94 CHF
APOSOR950184-1G APOSOR950184-250MG
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile
Formel: C₁₀H₁₁N
MW: 145,201 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11036533
CAS-Nummer: 58422-60-9