3-Chloropyridine-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950143-1G
OR950143-5G
APOSOR950143-1GEA
25.8
CHF
APOSOR950143-1G
APOSOR950143-5G
3-Chloropyridine-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
3-Chloropyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03411706 CAS-Nummer: 211678-96-5 |