(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950008-1G
OR950008-250MG
APOSOR950008-1GEA
481
CHF
APOSOR950008-1G
APOSOR950008-250MG
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol
Formel:
C₈H₉NO₃ MW: 167,162 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12031847 CAS-Nummer: 54915-41-2 |