4-Bromoquinoline-6-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR949972-100MG OR949972-250MG
APOSOR949972-100MGEA 85.4 CHF
APOSOR949972-100MG APOSOR949972-250MG
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile 97%
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅BrN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09261095
CAS-Nummer: 642477-82-5