5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949942-1G
OR949942-250MG
APOSOR949942-1GEA
715
CHF
APOSOR949942-1G
APOSOR949942-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₇ClN₂ MW: 154,597 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18802343 CAS-Nummer: 1146970-26-4 |