2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949900-1G OR949900-250MG
APOSOR949900-1GEA 375 CHF
APOSOR949900-1G APOSOR949900-250MG
2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile 95%
2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08693500
CAS-Nummer: 39053-46-8