2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949862-1G OR949862-250MG
APOSOR949862-1GEA 200 CHF
APOSOR949862-1G APOSOR949862-250MG
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol
Formel: C₇H₁₆O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00089635
CAS-Nummer: 32444-34-1