4-Oxocyclohexyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949851-1G
OR949851-250MG
APOSOR949851-1GEA
131
CHF
APOSOR949851-1G
APOSOR949851-250MG
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
4-Oxocyclohexyl acetate
Formel:
C₈H₁₂O₃ MW: 156,179 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07779439 CAS-Nummer: 41043-88-3 |