6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949833-1G OR949833-250MG
APOSOR949833-1GEA 862 CHF
APOSOR949833-1G APOSOR949833-250MG
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride
Formel: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185,651 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09026861
CAS-Nummer: 1095270-80-6