3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949643-1G OR949643-5G
APOSOR949643-1GEA 45.3 CHF
APOSOR949643-1G APOSOR949643-5G
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,134 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09863858
CAS-Nummer: 1019108-05-4