5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949387-1G
OR949387-250MG
APOSOR949387-1GEA
967
CHF
APOSOR949387-1G
APOSOR949387-250MG
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole
Formel:
C₆H₆ClNO₂S MW: 191,635 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23106372 CAS-Nummer: 1080061-38-6 |