Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR949363-1G
OR949363-250MG
OR949363-500MG
APOSOR949363-1GEA
919
CHF
APOSOR949363-1G
APOSOR949363-250MG
APOSOR949363-500MG
Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₄O₃ MW: 158,195 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23106161 CAS-Nummer: 527751-16-2 |