tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR949335-1G
APOSOR949335-1GEA 694 CHF
APOSOR949335-1G
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264,159 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23106024
CAS-Nummer: 1408075-52-4