cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutanecarboxylate
OR949331-1G OR949331-250MG
APOSOR949331-1GEA 662 CHF
APOSOR949331-1G APOSOR949331-250MG
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23105987
CAS-Nummer: 626238-08-2