6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR949325-1G
OR949325-250MG
OR949325-500MG
APOSOR949325-1GEA
2050
CHF
APOSOR949325-1G
APOSOR949325-250MG
APOSOR949325-500MG
6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
Formel:
C₇H₁₁NO·ClH MW: 161.629 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23105969 CAS-Nummer: 1408076-12-9 |