1,7-Dihydro-pyrano[3,4-b]pyrrol-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949155-1G OR949155-5G
APOSOR949155-1GEA 211 CHF
APOSOR949155-1G APOSOR949155-5G
1,7-Dihydro-pyrano[3,4-b]pyrrol-4-one 95%
1,7-Dihydro-pyrano[3,4-b]pyrrol-4-one
Formel: C₇H₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22071242
CAS-Nummer: 1369248-13-4