4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949059-100MG
OR949059-1G
OR949059-250MG
APOSOR949059-100MGEA
367
CHF
APOSOR949059-100MG
APOSOR949059-1G
APOSOR949059-250MG
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
4-Chloro-1H-indole-7-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20657673 CAS-Nummer: 875305-77-4 |