3-Methoxycyclobutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR949039-1G OR949039-5G
APOSOR949039-1GEA 819 CHF
APOSOR949039-1G APOSOR949039-5G
3-Methoxycyclobutan-1-one
3-Methoxycyclobutan-1-one
Formel: C₅H₈O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20266830
CAS-Nummer: 30830-25-2