5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948787-100MG
OR948787-1G
OR948787-250MG
APOSOR948787-100MGEA
631
CHF
APOSOR948787-100MG
APOSOR948787-1G
APOSOR948787-250MG
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine
Formel:
C₇H₉BrClN₃ MW: 250,523 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17015882 CAS-Nummer: 842144-03-0 |