1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylcyclobutanamine hydrochloride
OR948465-10G OR948465-1G OR948465-5G
APOSOR948465-10GEA 463 CHF
APOSOR948465-10G APOSOR948465-1G APOSOR948465-5G
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09997048
CAS-Nummer: 174886-05-6