Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948353-1G OR948353-250MG OR948353-500MG
APOSOR948353-1GEA 972 CHF
APOSOR948353-1G APOSOR948353-250MG APOSOR948353-500MG
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659974
CAS-Nummer: 155905-78-5