[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR948344-1G OR948344-5G
APOSOR948344-1GEA 151 CHF
APOSOR948344-1G APOSOR948344-5G
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Formel: C₆H₁₁N₃
MW: 125,172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864498
CAS-Nummer: 911788-33-5
UN: 2735
ADR: 8,III