8-Chlorochroman-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948297-1G OR948297-250MG
APOSOR948297-1GEA 0 CHF
APOSOR948297-1G APOSOR948297-250MG
8-Chlorochroman-4-one 95%
8-Chlorochroman-4-one
Formel: C₉H₇ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03695451
CAS-Nummer: 49701-11-3