8-Methoxychroman-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948291-1G
OR948291-250MG
APOSOR948291-1GEA
129
CHF
APOSOR948291-1G
APOSOR948291-250MG
8-Methoxychroman-4-one 95%
8-Methoxychroman-4-one
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00094977 CAS-Nummer: 20351-79-5 |