1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR948235-1G
OR948235-250MG
APOSOR948235-1GEA
372
CHF
APOSOR948235-1G
APOSOR948235-250MG
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine
Formel:
C₉H₁₂BrN MW: 214,102 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06655172 CAS-Nummer: 74877-09-1 |