b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethanol
OR948217-1G OR948217-250MG
APOSOR948217-1GEA 471 CHF
APOSOR948217-1G APOSOR948217-250MG
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08752776
CAS-Nummer: 138713-55-0