5-Chloro-1-tetralone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR948172-1G
OR948172-5G
APOSOR948172-1GEA
64.5
CHF
APOSOR948172-1G
APOSOR948172-5G
5-Chloro-1-tetralone 98%
5-Chloro-1-tetralone
Formel:
C₁₀H₉ClO MW: 180,631 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08544416 CAS-Nummer: 26673-30-3 |