6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Lieferant: Apollo Scientific
OR947407-1G
OR947407-250MG
APOSOR947407-1GEA
685
CHF
APOSOR947407-1G
APOSOR947407-250MG
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Formel:
C₆H₉BrO MW: 177,039 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22419347 CAS-Nummer: 1363380-78-2 |