5-Chloro-2-formylbenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947365-1G OR947365-250MG
APOSOR947365-1GEA 121 CHF
APOSOR947365-1G APOSOR947365-250MG
5-Chloro-2-formylbenzonitrile 95%
5-Chloro-2-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₄ClNO
MW: 165,576 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699538
CAS-Nummer: 77532-88-8