5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947362-1G
OR947362-250MG
APOSOR947362-1GEA
776
CHF
APOSOR947362-1G
APOSOR947362-250MG
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
5-Formyl-2-methylbenzoic acid
Formel:
C₉H₈O₃ MW: 164,158 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26673176 CAS-Nummer: 105650-34-8 |