3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947339-1G
OR947339-5G
APOSOR947339-1GEA
121
CHF
APOSOR947339-1G
APOSOR947339-5G
3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
3-Chloro-4-formylbenzonitrile
Formel:
C₈H₄ClNO MW: 165,576 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036376 CAS-Nummer: 58588-64-0 |