1-Chloro-4-methoxyisoquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947329-1G OR947329-250MG
APOSOR947329-1GEA 303 CHF
APOSOR947329-1G APOSOR947329-250MG
1-Chloro-4-methoxyisoquinoline 95%
1-Chloro-4-methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846289
CAS-Nummer: 3336-60-5