3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947031-1G OR947031-250MG
APOSOR947031-1GEA 801 CHF
APOSOR947031-1G APOSOR947031-250MG
3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
3-(Methylamino)cyclohexanol
Formel: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16620320
CAS-Nummer: 89854-96-6