5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947028-1G
OR947028-250MG
APOSOR947028-1GEA
905
CHF
APOSOR947028-1G
APOSOR947028-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
5-Methoxynaphthalen-1-ol
Formel:
C₁₁H₁₀O₂ MW: 174,196 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00512042 CAS-Nummer: 3588-80-5 |