5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947026-1G OR947026-250MG
APOSOR947026-1GEA 836 CHF
APOSOR947026-1G APOSOR947026-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-amine 95%
5-Methoxynaphthalen-1-amine
Formel: C₁₁H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00839435
CAS-Nummer: 6271-81-4