Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR946502-100MG
OR946502-1G
APOSOR946502-100MGEA
41.2
CHF
APOSOR946502-100MG
APOSOR946502-1G
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Melting Pt: 50 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11616340 CAS-Nummer: 1006037-03-1 |