4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946463-1G
OR946463-5G
APOSOR946463-1GEA
262
CHF
APOSOR946463-1G
APOSOR946463-5G
4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
4-Cyano-N-propylbenzamide
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O MW: 188,226 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09933204 CAS-Nummer: 855264-75-4 |