3-Cyano-N-ethylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946462-1G OR946462-5G
APOSOR946462-1GEA 262 CHF
APOSOR946462-1G APOSOR946462-5G
3-Cyano-N-ethylbenzamide 98%
3-Cyano-N-ethylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09938849
CAS-Nummer: 623569-55-1