3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946460-1G OR946460-5G
APOSOR946460-1GEA 262 CHF
APOSOR946460-1G APOSOR946460-5G
3-Cyano-N-isopropylbenzamide 96%
3-Cyano-N-isopropylbenzamide
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09940478
CAS-Nummer: 623569-57-3