N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946457-1G
OR946457-5G
APOSOR946457-1GEA
244
CHF
APOSOR946457-1G
APOSOR946457-5G
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide 96%
N-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)acetamide
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,242 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19595636 CAS-Nummer: 1342495-77-5 |