2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946450-10G OR946450-1G OR946450-5G
APOSOR946450-10GEA 602 CHF
APOSOR946450-10G APOSOR946450-1G APOSOR946450-5G
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06408851
CAS-Nummer: 75438-12-9