2-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946445-1G OR946445-250MG
APOSOR946445-1GEA 436 CHF
APOSOR946445-1G APOSOR946445-250MG
2-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
2-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09036531
CAS-Nummer: 92637-96-2