2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946444-1G OR946444-250MG OR946444-5G
APOSOR946444-1GEA 323 CHF
APOSOR946444-1G APOSOR946444-250MG APOSOR946444-5G
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04132910
CAS-Nummer: 145742-38-7