3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946373-10G
OR946373-1G
OR946373-5G
APOSOR946373-10GEA
905
CHF
APOSOR946373-10G
APOSOR946373-1G
APOSOR946373-5G
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO MW: 197,661 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11208394 CAS-Nummer: 442910-26-1 |