3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946372-10G
OR946372-1G
OR946372-5G
APOSOR946372-10GEA
602
CHF
APOSOR946372-10G
APOSOR946372-1G
APOSOR946372-5G
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO MW: 197,661 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11208367 CAS-Nummer: 1094431-64-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)