6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946354-1G
OR946354-5G
APOSOR946354-1GEA
549
CHF
APOSOR946354-1G
APOSOR946354-5G
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
6-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formel:
C₇H₅ClN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09055056 CAS-Nummer: 89692-53-5 |