5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946342-1G OR946342-5G
APOSOR946342-1GEA 250 CHF
APOSOR946342-1G APOSOR946342-5G
5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formel: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09999136
CAS-Nummer: 73498-24-5