4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946341-1G OR946341-5G
APOSOR946341-1GEA 262 CHF
APOSOR946341-1G APOSOR946341-5G
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formel: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11186205
CAS-Nummer: 868271-15-2