8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946222-1G OR946222-250MG
APOSOR946222-1GEA 94 CHF
APOSOR946222-1G APOSOR946222-250MG
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde 95%
8-Methoxyquinoline-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,195 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864557
CAS-Nummer: 103854-64-4